32347
Validamycin A
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)C[C@H](N[C@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C20H35NO13/c22-3-6-1-8(12(26)15(29)11(6)25)21-9-2-7(4-23)19(17(31)13(9)27)34-20-18(32)16(30)14(28)10(5-24)33-20/h1,7-32H,2-5H2/t7-,8+,9+,10-,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+/m1/s1
chave InChI
JARYYMUOCXVXNK-CSLFJTBJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)