32051
Propargite
PESTANAL®, analytical standard, technical mixture
Sinônimo(s):
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1
InChI
1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
chave InChI
ZYHMJXZULPZUED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Olive oil samples using GC–MS and HPLC–MS methods.
- Tea leaf extract using GC-negative chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS) and UHPLC-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- Apple leaf extract using HPLC method.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.4 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)