31739
Sulfisoxazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, Sulfafurazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
chave InChI
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Honey after acidic hydrolysis by using post-column derivatization and high performance liquid chromatography (HPLC)-fluorescence detection.
- Hospital, urban wastewater and river water by automated off-line solid phase extraction (SPE) followed by analysis using ultra-high-performance liquid chromatography combined with quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT).
- Foodstuffs of animal origin by UHPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Raw milk samples by SPE followed by UPLC equipped with time of flight mass spectrometry (TOF MS).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)