31562
Disulfoton-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCCS(=O)CC
InChI
1S/C8H19O3PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-8-15(9)6-3/h4-8H2,1-3H3
chave InChI
UPUGLJYNCXXUQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In human biological samples based on QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) extraction and liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
- In cereal-based baby foods and wheat flour using hollow-fiber liquid-phase microextraction prior to gas chromatography with nitrogen phosphorus detection.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)