31416
Dextrana
analytical standard, for GPC, Mw 1,000
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
peso molecular
Mn ~1,000
Mp ~1,100
Mw ~1,300
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?