274348
TWEEN® 20
average Mn ~1,228
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Formulário
viscous liquid
peso molecular
~1228
average Mn ~1,228
técnica(s)
ELISA: suitable
PCR: suitable
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?