26293
Male Luer Lock/Removable Needle Hub Adapter
converts large hub (250 μL or larger) to a Male Luer Lock connection
Sinônimo(s):
Fittings for Sample Lock syringes
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
descrição
Male Luer Lock/Removable needle hub
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 35083
compatibilidade
for use with Hamilton Sample Lock Syringes
Outras notas
The adapter has a port I.D. of .039" that allows for sample spiking through a syringe fitted with a 26 gauge needle or smaller.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)