24385C
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
Chemically defined, animal component-free, dry powder, suitable (for cell culture)
Fabricação farmacêutica
Formulário
dry powder
condição de armazenamento
protect from light
adequação
suitable (for cell culture)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium has been designed with long-term needs for manufacturing in mind, with a sustainable raw material supply chain, custom packaging options, and careful material and manufacturing process selection. The product is produced in an ISO9001-certified facility following the principles of cGMP according to IPEC-PQG.
Embalagem
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.