21590
Hexanoyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Caproyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
p.e.
150-153 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
chave InChI
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one
- 14-methyl-1-octadecene, the sex pheromone of the peach leafminer moth
- hexanoyl-coated nanofibers dispersible in several organic solvents
- natural isocarbostyril ruprechstyril (3-n-pentyl-6-methoxy-8-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone), isolated from Ruprechtia tangarana
- 5-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, the 5-chloro analog of naturally occurring 7-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, isolated from Tessmannia densiflora
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?