Key Documents
20906-U
Hamilton® syringe, 900 series
95N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga (bevel tip)
descrição
Microliter
Características
needle type N (cemented)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 87920
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
Descrição geral
Economical version of 800 series syringes.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)