194832
Dithizone
ACS reagent, ≥85.0%
Sinônimo(s):
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥85.0%
resíduo de ignição
≤0.3%
pf
168 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
heavy metals: ≤0.002%
razão de absorbância
A ≥1.55
cadeia de caracteres SMILES
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
chave InChI
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the cloud point preconcentration step, before the trace level quantification of silver by flame atomic absorption spectrometry.
- Preparation of hexadecyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) capped gold nanoparticles (AuNPs). This reagent was useful for the colorimetric detection of heavy metal ions.
- As a zinc chelating ligand for the extraction of zinc in bovine serum.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?