Documentos Principais
15355
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
purum, ≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Beilstein:
2353995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
chave InChI
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for phospholipids
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M.-L. Alcaraz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 192-192 (1996)
S.F. Martin et al.
Tetrahedron Letters, 29, 3631-3631 (1988)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)