14131
Iopanoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
150-156 °C
aplicação(ões)
clinical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This radiographic contrast agent prevents the release of thyroid hormone from the thyroid gland. It also inhibits the conversion of thyroxine to triiodothyronine.
Aplicação
Produtos recomendados
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)