Documentos Principais
1.01193
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica Particles
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Appearance: black suspension
Magnetic Response: 1 - 20 s
Settling time: ≥ 5 min
RNases: not detectable
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Particlesurface (BET): 14 - 25 m²/g
For research use only
Informações legais
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)