09986
Collodion solution
4-8% in ethanol/diethyl ether
Sinônimo(s):
Cellulose nitrate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
4-8% in ethanol/diethyl ether
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
chave InChI
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the nitrocellulose treatment of working electrode in the tissue implanted biological oxygen sensor to prevent electrode poisoning.
- As a stabilizer in synthesizing silver nanoparticles (AgNPs) to prepare silver-based conductive printing ink.
- As a binder in the preparation of titanium powder by metallothermic reduction method.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-61.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?