Produtos recomendados
conjugado
biotin conjugate
linha de produto
BM-Series
Ensaio
95% (H-NMR)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
1093.1 Da
fabricante/nome comercial
GlycoNZ
Extensão da rotulagem
20 mol% Biotin ligand density
técnica(s)
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
monomeric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)