Key Documents
07589
Supelco
α-Mangostin
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26O6
Número CAS:
Peso molecular:
410.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
chave InChI
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory. α-mangostin has been shown to induce apoptosis via the mitochondrial pathway, reduce cell proliferation and inhibit tumorigenesis.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)