Documentos Principais
06691
Supelco
Adipoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D3H20NO6 · xLi+
Peso molecular:
292.34 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.0%
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(CCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1/i1D3
chave InChI
BSVHAXJKBCWVDA-WQRHAFOGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)