05757
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC), Ultra pure
Sinônimo(s):
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
forma
powder
pf
156-158 °C (lit.)
solubilidade
dioxane: 50 mg/mL, clear
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?