05511501
Tea tree oil
secondary reference standard
Sinônimo(s):
Melaleuca alternifolia
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelflife, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
165 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Phytochemicals: Terpinen-4-ol (quantitative); 1,8-Cineol, γ-Terpinene (qualitative)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
64 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)