05010
Ethyl vinyl ether
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethoxyethylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
contém
~0.1% diethylaniline as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
p.e.
33 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)