Documentos Principais
8.01391
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl vinyl ether, Vinyl ethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-718-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
560 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
178 °C
potência
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-12.0 % (v/v)
p.e.
36 °C/1013 hPa
pf
-115 °C
temperatura de transição
flash point -45 °C
solubilidade
8.3 g/L
densidade
0.75 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.769 - 0.773
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C