03764
L-β-Homoleucine hydrochloride
≥98.0%
Sinônimo(s):
(S)-3-Amino-5-methylhexanoic acid hydrochloride
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)C[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
NXVYPYHWONGEFQ-RGMNGODLSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?