Documentos Principais
8.41740
Sigma-Aldrich
Hexadecanedioic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexadecanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
286.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-013-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
122-123 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3