02312
Yttrium Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L Y in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
10 g/L Y in nitric acid (nominal concentration)
técnica(s)
ICP: suitable
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
- Pharmaceutical analysis using Yttrium ICP standard: In pharmaceutical quality control, yttrium ICP standards are employed to validate microwave-assisted digestion methods for the precise determination of metals in pharmaceutical products, enhancing safety and compliance with pharmacopeial standards (Pal and Sundararajan, 2023).
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1