Documentos Principais
40-1009
Sigma-Aldrich
Alizarin red S solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7-5.2
Adequação
for titration
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)