28-5911
Ácido sulfúrico
≥97.0%, suitable for determination of toxic metals
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descrição
Nominally 95-98% H2SO4
Ensaio
≥97.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
pb
~290 °C (lit.)
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for determination of toxic metals
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1