28-5810
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
105-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
chave InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1