28-3730
Fosfato de sódio
SAJ first grade, ≥98.0
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?