28-3500
Nitroferricianeto (III) de sódio
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Nitroprussiato, Nitroprussiato de sódio, Pentacianonitrosilferrato de sódio, SNP
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
chave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges