28-3470
Sodium nitrite
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
<0.0000 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
temperatura de autoignição
914 °F
disponibilidade
available only in Japan
pH
9
pf
271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges