Documentos Principais
28-3100
Sigma-Aldrich
Hipoclorito de sódio
CP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
NaClO
CAS Number:
Peso molecular:
74.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
grau
CP
Formulário
liquid
composição
available chlorine, ~10%
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Poly(pyridinium salt)s with organic counterions derived from 3,3′-dimethylnaphthidine: thermal, liquid crystalline, and optical properties.: This research explores the thermal and optical properties of poly(pyridinium salt)s derived from 3,3′-dimethylnaphthidine, highlighting their potential in creating materials with unique electro-optical properties suitable for advanced applications in displays and photovoltaics (Jose et al., 2015).
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)