28-2975
Hidróxido de sódio
≥96.0%, for determination of nitrogen
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Produtos recomendados
grau
for determination of nitrogen
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Ensaio
≥96.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?