24-6770
Pyrophosphoric acid
SAJ first grade, ≥90.0%
Sinônimo(s):
Diphosphoric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥90.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
ion chromatography: suitable
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
chave InChI
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?