24-2770
Phosphorus pentoxide
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pf
340 °C (lit.)
densidade
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
chave InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges