24-1440
Phenolphthalein
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
261-263 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
chave InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3