21-1661
Ácido nítrico
60.0-62.0%, suitable for determination of toxic metals, density: 1.38
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
60.0-62.0%
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
p.e.
120.5 °C (lit.)
densidade
1.38
adequação
suitable for determination of toxic metals
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?