19-4150
Methyl salicylate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
5.26 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 54 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
847 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
pf
−8-−7 °C (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
chave InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup