13-1930
Hydroquinone
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
3.81 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
temperatura de autoignição
930 °F
disponibilidade
available only in Japan
pH
3.7 (70 g/L)
pb
285 °C (lit.)
pf
172-175 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 g/L
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
chave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
329.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
165 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges