13-1550
Hydrazinium sulfate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Hydrazine sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥97.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
254 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges