13-0824
Hexano
≥96.0% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hexano, for residue analysis, JIS 5000
grau
for residue analysis
Agency
JIS 5000
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?