09-0600
Ethanolamine
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1436 °F
Lim. expl.
17 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?