07-4150
p-Dimethylaminobenzylidenerhodanine
JIS special grade
Sinônimo(s):
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
285-288 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
chave InChI
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?