07-4072
N,N-Dimetilacetamida
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
914 °F
Lim. expl.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
164.5-166 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
63 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?