05-6190
Copper standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Cu, 1 mg/mL Cu
Sinônimo(s):
Copper(II) sulfate solution, Cupric sulfate standard
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Cu
1000 ppm Cu
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?