05-0670
Calcium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Fluorite, Fluorspar
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥97.0%
forma
powder
disponibilidade
available only in Japan
pb
2500 °C (lit.)
densidade
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1