grau
JIS special grade
densidade de vapor
7.14 (vs air)
pressão de vapor
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
resistividade
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
p.e.
58.8 °C (lit.)
pf
−7.2 °C (lit.)
densidade
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
chave InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?