03-2910
Ácido bórico
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.440 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?