03-0250
Barium chloride dihydrate
SAJ first grade, ≥98.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.5%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges