Documentos Principais
01-6570
Sigma-Aldrich
Arsenic standard solution
1 mg/mL As, 1000 ppm As, suitable for atomic absorption spectrometry
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL As
1000 ppm As
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
temperatura de armazenamento
15-25°C
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)